These vials are not suitable for cryogenic freezing temperatures and cannot withstand -80 °C.
SU860097
Flaconcino con spazio di testa, tappo a vite, fondo arrotondato (solo flaconcino)
volume 20 mL, clear glass vial, thread for 18, O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Flaconcino con spazio di testa, tappo a vite e fondo arrotondato
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
round bottom
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 18
Compatibilità
for use with CTC PAL (Varian, Gerstel, Atas, Shimadzu)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Nella determinazione del coefficiente di partizione dell′acetato etilico in acqua a 0 °C a partire da analisi indipendenti della quantità totale di acetato etilico presente nel flaconcino, mediante gascromatografia dello spazio di testa a equilibrio automatico e calibrazione della fase vapore (VPC).[1]
- Può essere utilizzato nell′analisi dei solventi residui polari volatili nei prodotti farmaceutici, durante lo sviluppo e l′ottimizzazione del metodo SPME dello spazio di testa mediante GC-MS.[2]
- Può essere impiegato anche nell′analisi isotopica di 18O nell′acqua delle foglie dell′erba C3 e C4, durante la definizione della firma delle superfici a prato presente nelle vene, dal momento che è stato scoperto che le erbe con vie fotosintetiche diverse presentano differenze intervenali.[3]
- Può inoltre trovare applicazione nello studio del metabolismo operato dallo Pseudomonas fluorescens su idrocarburi alifatici alogenati volatili come il 1,2-dicloroetano e il 1,2-dicloropropano, che sono tra i principali contaminanti delle falde acquifere sotterranee.[4]
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Un trial interlaboratorio ha validato l’alto livello di efficacia, affidabilità e riproducibilità di un metodo di determinazione di COV mediante HS-SPME seguita da GC/MS. Il nuovo metodo ISO 17943 con l’impiego di HS-SPME segna un progresso, in termini di sensibilità e di selettività, rispetto agli attuali metodi ufficiali in uso per questa determinazione.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
-
Can the vials withstand cryogenic freezing or temperatures as low as -80°C?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
est ce que les flacons tiennent debout une fois posés malgré le fond arrondi ?
1 answer-
Headspace vial, screw top, rounded bottom (vial only), product SU860097, will stand upright once placed.