Documenti fondamentali
570338
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol)-block-poly(ε−caprolactone) methyl ether
PEG average Mn ~5,000, PCL average Mn ~32,000
Sinonimo/i:
Poly(ethylene glycol) methyl ether-block-poly(ε−caprolactone)
Scegli un formato
1 G
CHF 829.00
CHF 829.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 829.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
CHF 829.00
Spedizione prevista il15 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
PM
PCL average Mn ~32,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~37,000 (total)
Tempo di degradazione
>12 months
Punto di fusione
54.2-55.9 °C (lit.)
54.2-55.9 °C
Mw/Mn
<1.4
Ind. polidispersione
<1.4
Caratteristiche e vantaggi
Biocompatible diblock copolymer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The development of drugs that target specific locations within the human body remains one of the greatest challenges in biomedicine today.
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.