915386
Poly(ethylene oxide)-block-poly(butylene oxide)
PEG average Mn 2,000, average Mn 5,000 (PBO)
Sinonimo/i:
PBO-PEO, PEG-PBO, PEO-PBO
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
PM
PEG average Mn 2,000 (by NMR)
PEG average Mn 2,000
average Mn 5,000 (PBO(by NMR))
average Mn 5,000 (PBO)
Colore
white to off-white
Ind. polidispersione
≤1.3 (by GPC)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3