440752
Polycaprolactone
average Mw ~14,000, average Mn ~10,000 by GPC
Sinonimo/i:
2-Oxepanone homopolymer, 6-Caprolactone polymer
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
flakes or chunk(s)
PM
average Mn ~10,000 by GPC
average Mw ~14,000
Viscosità
400-1000 mPa.s, 50 wt. % in xylene
Punto di fusione
60 °C (lit.)
Temp. transizione
Tg −60 °C
Densità
1.146 g/mL at 25 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Non-toxic, biodegradable in soil, broad miscibility, mechanical compatibility with many polymers and good adhesion to a broad spectrum of substrates.
Stato fisico
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.