Documenti
565113
Sigma-Aldrich
Ethidium bromide-N,N′-bismethacrylamide
Sinonimo/i:
3,8-Bismethacrylamido-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Bismethacryloyl ethidium bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H28BrN3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
530.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Forma fisica
solid
Punto di fusione
249-253 °C (lit.)
λmax
299 nm
415 nm (2nd)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(NC(=O)C(C)=C)ccc3c4ccc(NC(=O)C(C)=C)cc14
InChI
1S/C29H27N3O2.BrH/c1-6-32-26-17-22(31-29(34)19(4)5)13-15-24(26)23-14-12-21(30-28(33)18(2)3)16-25(23)27(32)20-10-8-7-9-11-20;/h7-17H,2,4,6H2,1,3,5H3,(H,30,33);1H
IGXGJIVGBCOERN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Fluorescent monomer
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3