295132
Chlorine
≥99.5%
Sinonimo/i:
Chlorine gas
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
2.48 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
4800 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
gas (compressed)
Resistività
1E9 μΩ-cm, 20°C
pH
1.8 (20 °C, 6.4 g/L)
P. eboll.
−34 °C (lit.)
Punto di fusione
−101 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCl
InChI
1S/Cl2/c1-2
KZBUYRJDOAKODT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
It can be used:
- As a reactant for the extraction of gold from an alluvial material via a pyrometallurgical process.
- To synthesize carbide-derived carbons (CDC) from zirconium carbide.
Confezionamento
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Altre note
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Portagomma
Raccomandato
Regolatore
Valvola di controllo
Valvola di spurgo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solvias MeOBIPHEP Ligands: State-of-the-art atropisomeric MeOBIPHEP ligands, also referred to as MeO-BIPHEP, originally developed by Roche, have an extraordinarily broad performance profile for many synthetic applications due to their modular ligand design.