Documenti fondamentali
563056
Sigma-Aldrich
Potassium benzyltrifluoroborate
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2BF3K
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7BF3.K/c9-8(10,11)6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6H2;/q-1;+1
WGHDAVWURFVTQC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Organotrifluoroborate involved in:
  • Oxidation
  • Ritter-type amidation with nitriles
  • Photo-allylation / photo-benzylation of carbonyl compounds
  • Stereoselective nucleophilic addition
  • Suzuki cross-coupling
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.