662984
Potassium cyclopropyltrifluoroborate
≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
348-350 °C
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)C1CC1
InChI
1S/C3H5BF3.K/c5-4(6,7)3-1-2-3;/h3H,1-2H2;/q-1;+1
CFMLURFHOSOXRC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Organotrifluoroborates as versatile and stable boronic acid surrogates.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.