Documenti fondamentali
561010
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)-3-buten-1-ol
97%
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH(OH)CH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5440 (lit.)
P. eboll.
140 °C/2 mmHg (lit.)
Densità
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(CC=C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H11ClO/c1-2-3-10(12)8-4-6-9(11)7-5-8/h2,4-7,10,12H,1,3H2
GJODRJDLQVBTMF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)