Documenti fondamentali
608920
Sigma-Aldrich
Dicyanodiamide-15N4
98 atom % 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH2C(=15NH)15NHC15N
Peso molecolare:
88.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Stato
solid
Spostamento di massa
M+4
Stringa SMILE
[15NH2]C(=[15NH])[15NH]C#[15N]
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)/i3+1,4+1,5+1,6+1
QGBSISYHAICWAH-PQVJJBODSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)