Documenti fondamentali
238481
Sigma-Aldrich
Formaldoxime trimer hydrochloride
Scegli un formato
10 G
CHF 387.00
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 387.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H9N3O3 · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.12 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 387.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Livello qualitativo
Stringa SMILE
Cl[H].ON1CN(O)CN(O)C1
InChI
1S/C3H9N3O3.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;/h7-9H,1-3H2;1H
VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Formaldoxime trimer hydrochloride has been used in the synthesis of isoxazolidines[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of iminomethano-dibenzo [a,e] cyclooctenes by transannular formation and cleavage of isoxazolidines.
Carling RW and Leeson PD.
Tetrahedron Letters, 29(52), 6985-6988 (1988)