452483
1-Methyl-D-tryptophan
95%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(2R)-2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, D-(+)-1-Methyltryptophan
About This Item
Prodotti consigliati
product name
1-Methyl-D-tryptophan, 95%
Saggio
95%
Forma fisica
lumps and powder
Attività ottica
[α]22/D +12.4°, c = 2 in acetic acid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
242-245 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cn1cc(C[C@@H](N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)/t10-/m1/s1
ZADWXFSZEAPBJS-SNVBAGLBSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3