218766
4-Aminotoluene-3-sulfonic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Amino-5-methylbenzenesulfonic acid, 4-Methylaniline-2-sulfonic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Solubilità
water: soluble 6 g/L at 20 °C
Stringa SMILE
Cc1ccc(N)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H9NO3S/c1-5-2-3-6(8)7(4-5)12(9,10)11/h2-4H,8H2,1H3,(H,9,10,11)
LTPSRQRIPCVMKQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1