Key Documents
555649
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride
96%
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
44-48 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cc(Cl)c(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl4O2S/c7-3-1-4(8)6(5(9)2-3)13(10,11)12/h1-2H
WHJAQKAAIOHCGN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4,6-Trichlorobenzenesulfonyl chloride may be used to synthesize 2,4,6-trichlorothiophenol and N-(2-hydroxymethylphenyl)-2,4,6-trichlorobenzenesulfonamide.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of novel nitrogen-containing ligands for the enantioselective addition of diethylzinc to aldehydes.
Fonseca MH, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 14(14), 1989-1994 (2003)
Quantitative structure-activity analysis in dihydropteroate synthase inhibition of sulfones. Comparison with sulfanilamides.
De Benedetti PG, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 30(3), 459-464 (1987)