Documenti fondamentali
457132
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
95%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.51
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.589 (lit.)
P. ebollizione
253 °C (lit.)
Densità
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1Cl)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
D W Combs et al.
Journal of medicinal chemistry, 38(25), 4880-4884 (1995-12-08)
A novel series of nonsteroidal heterocycles was discovered which display cell-type selective, high-affinity (nanomolar) binding to the progesterone receptors from TE85 osteosarcoma cells but > 1 microM binding affinity to the progesterone receptors from T47D and ZR75 human breast carcinoma
4-Allyl-2-methoxyphenyl 3, 4-dichlorobenzenesulfonate.
Ma Y-T, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(11), 3082-3082 (2011)
Whitney Beysselance Moro et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(4), 617-625 (2009-05-05)
A new lead class of antibacterial drug-like NAD synthetase (NADs) inhibitors was previously identified from a virtual screening study. Here a solution-phase synthetic library of 76 compounds, analogs of the urea-sulfonamide 5838, was synthesized in parallel to explore SAR on