Q1506
8-Quinolinesulfonyl chloride
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClS(=O)(=O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6H
JUYUYCIJACTHMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges