Documenti fondamentali
545694
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl2C6H3SO2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
55-58 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
Clc1ccc(c(Cl)c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H3Cl3O2S/c7-4-1-2-6(5(8)3-4)12(9,10)11/h1-3H
FDTPBIKNYWQLAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride, also known as 2,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, is an aryl sulfonyl chloride derivative. It participates in the synthesis of hexahydropyrazino[1,2-a]pyrimidine derivatives.
Applicazioni
2,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of 2,4-dichlorothiophenol.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient synthesis of (E)-(2-arylpyrazino [1,2-a]pyrimidine-4-ylidene) acetonitriles and cyanomethyl appended pyrimidines.
Pratap R, et al.
Tetrahedron Letters, 48(4), 549-553 (2007)