Documenti
553190
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. eboll.
220 °C (lit.)
Densità
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)CN1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2)7-10-5-3-9(11)4-6-10/h8H,3-7H2,1-2H3
KMTASGXMTBUSSP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1-(2-Methylpropyl)-4-piperidone is a piperidone derivative. It can be synthesized by employing enamine derived from isobutyraldehyde and piperidone as a starting reagent.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
199.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
Chemistry of phosphorous acid: new routes to phosphonic acids and phosphate esters.
Redmore D.
The Journal of Organic Chemistry, 43(5), 992-996 (1978)