543896
4-Hydroxycarbazole
95%
Sinonimo/i:
9H-Carbazol-4-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
169-173 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
InChI
1S/C12H9NO/c14-11-7-3-6-10-12(11)8-4-1-2-5-9(8)13-10/h1-7,13-14H
UEOHATPGKDSULR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- 4-(2-bromoethoxy)-9H-carbazole
- 4-(3-bromopropoxy)-9H-carbazole
- 4-(4-bromobutoxy)-9H-carbazole
- 4-(5-bromopentyloxy)-9H-carbazole
- 4-(6-bromohexyloxy)-9H-carbazole
It participates as an electron donor for the preparation of nonlinear optical (NLO) chromophores.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3