405655
2-Hydroxy-2-methylpropiophenone
97%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-1-methylethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-2-methyl-2-hydroxypropanone, 2-Hydroxy-2-methyl-1-phenyl-1-propanone, 2-Methyl-3-phenyl-3-oxopropan-2-ol
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C/4 mmHg (lit.)
Densità
1.077 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-10(2,12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,12H,1-2H3
XMLYCEVDHLAQEL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Photochemical Thiol-Ene “Click” Chemistry: The study utilized 2-hydroxy-2-methylpropiophenone for the synthesis of highly functional polyols by photochemical thiol-ene “click” chemistry (M Ionescu, A Garcia-Comer, T Spidel, 2023).
- Development of Water-Soluble Type I Photoinitiators: This study focused on the development of new water-soluble type I photoinitiators for hydrogel synthesis using 2-hydroxy-2-methylpropiophenone, enhancing the understanding of photopolymerization processes (B Aubry, F Dumur, M Lansalot, E Bourgeat-Lami, 2022).
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
251.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
122 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)