540978
2,2-Dibromo-2-cyanoacetamide
96%
Sinonimo/i:
Dibromocyano acetic acid amide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Punto di fusione
122-125 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C(Br)(Br)C#N
InChI
1S/C3H2Br2N2O/c4-3(5,1-6)2(7)8/h(H2,7,8)
UUIVKBHZENILKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges