Documenti fondamentali
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Sinonimo/i:
3-Hydroxypyrrolidine
Scegli un formato
1 G
CHF 65.30
5 G
CHF 310.00
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 65.30
5 G
CHF 310.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H9NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
87.12
Beilstein:
102542
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 65.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.49 (lit.)
P. ebollizione
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
Densità
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)