Documenti fondamentali
532169
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Boc-3-pyrrolidinol
98%
Sinonimo/i:
(R)-N-tert-Butoxycarbonyl-(−)-3-pyrrolidinol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H17NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
98%
Attività ottica
[α]20/D −26±1, c = 1 in methanol
Punto di fusione
62-65 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](O)C1
InChI
1S/C9H17NO3/c1-9(2,3)13-8(12)10-5-4-7(11)6-10/h7,11H,4-6H2,1-3H3/t7-/m1/s1
APCBTRDHCDOPNY-SSDOTTSWSA-N
Applicazioni
Used in synthesis of ligands for the nicotinic acetylcholine receptor.[1]
Used in the synthesis of anticoagulants.[2]
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J Lee et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 10(10), 1063-1066 (2000-06-08)
The preparation of novel pyridyl ethers as ligands for the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) is described. Variations of the ring size of the azacycle and substitution on the pyridine had dramatic effects on receptor binding affinity with IC50s at the
Satoshi Komoriya et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 12(9), 2099-2114 (2004-04-15)
Since factor Xa (fXa) plays a pivotal role in the blood coagulation cascade, inhibition of fXa is thought to be an effective treatment for a variety of thrombotic events. (2S)-2-[4-[[(3S)-1-Acetimidoyl-3-pyrrolidinyl]oxy]phenyl]-3-(7-amidino-2-naphthyl)propanoic acid hydrochloride pentahydrate (DX-9065a) was previously found in our laboratory