Documenti fondamentali
539449
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene
95%
Scegli un formato
1 G
CHF 73.80
5 G
CHF 310.00
CHF 73.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 73.80
5 G
CHF 310.00
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 73.80
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Punto di fusione
64-68 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-10(8-14)5-7-11/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
NUANLVJLUYWSER-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene is a protected amine.
Applicazioni
1-(N-Boc-aminomethyl)-4-(aminomethyl)benzene may be used for the synthesis of:
  • oligomeric thioureas[1]
  • bipyrrole-based[2]catenane[2]
  • model receptors for dicarboxylates and monosaccharides[3]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Smith J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 8811-8811 (1996)
Andrievsky A, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120, 9712-9712 (1998)
Benito JM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 66, 1366-1366 (2001)