Documenti fondamentali
535281
Sigma-Aldrich
1-(N-Boc-aminomethyl)-3-(aminomethyl)benzene
97%
Scegli un formato
5 G
CHF 335.00
CHF 335.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 335.00
About This Item
Formula condensata:
H2NCH2C6H4CH2NHCO2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 335.00
Spedizione prevista il16 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C13H20N2O2/c1-13(2,3)17-12(16)15-9-11-6-4-5-10(7-11)8-14/h4-7H,8-9,14H2,1-3H3,(H,15,16)
GQAUPTTUSSLXPS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)