15404
N-Boc-1,4-butanediamine
≥97.0% (GC/NT)
Sinonimo/i:
N-Boc-1,4-diaminobutane, tert-Butyl N-(4-aminobutyl)carbamate
Saggio
≥97.0% (GC/NT)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: cross-linking reagent
Indice di rifrazione
n20/D 1.460
Densità
0.984 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
Boc
amine
Stringa SMILE
NCCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C9H20N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-5-4-6-10/h4-7,10H2,1-3H3,(H,11,12)
ZFQWJXFJJZUVPI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Carboxy-Silane Coated Iron Oxide Nanoparticles: Details the application of N-Boc-1,4-butanediamine in modifying iron oxide nanoparticles for imaging and drug delivery (D Stanicki, S Boutry, S Laurent, et al., 2014). Access the article.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.