279633
p-Xylylenediamine
99%
Sinonimo/i:
1,4-Bis(aminomethyl)benzene, α,α′-Diamino-p-xylene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
230 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCc1ccc(CN)cc1
InChI
1S/C8H12N2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h1-4H,5-6,9-10H2
ISKQADXMHQSTHK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges