530506
Diclorometano-d2
99.9 atom % D, contains 0.1 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Dideuterometilencloruro, Metilene cloruro-d2
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99.00% (GC)
Stato
liquid
contiene
0.1 % (v/v) TMS
Confezionamento
ampule of 1g
glass bottle of 25g
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
40 °C (lit.)
Punto di fusione
-97 °C (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+2
Stringa SMILE
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Accessorio
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?