Key Documents
530360
Sigma-Aldrich
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid
96%
Sinonimo/i:
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propanoic acid
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C6H4CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
126-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(O)=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C10H11BrO2/c1-7(10(12)13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,12,13)
QQXBRVQJMKBAOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2-[4-(Bromomethyl)phenyl]propionic acid is a propionic acid derivative. Its enthalpy of vaporization at boiling point (421.15K) is 36.363kjoule/mol and density at 25°C is 1.4212g/ml.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)