Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mg | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 349.00 CHF 296.65 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H18O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
CHF 296.65
Prezzo di listinoCHF 349.00Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
solid
Quality Segment
originator
Daiichi-Sankyo
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
InChI
1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743)
Application
Anti-inflammatory; analgesic
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| originator Daiichi-Sankyo | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information human ... ALB(213), ALOX5(240), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), IL8RA(3577), PTGS1(5742), PTGS2(5743) | Gene Information rat ... Grm1(24414) |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?