I14150
Isobutylamine
99%
Sinonimo/i:
1-Amino-2-methylpropane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.397 (lit.)
P. eboll.
64-71 °C (lit.)
Punto di fusione
−85 °C (lit.)
Densità
0.736 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CN
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)3-5/h4H,3,5H2,1-2H3
KDSNLYIMUZNERS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter