Documenti fondamentali
529788
Sigma-Aldrich
Scandium(III) nitrate hydrate
99.999% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Sc(NO3)3·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.97 (anhydrous basis)
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.999% trace metals basis
Stato:
solid
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circle
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)