182702
Poly(vinylidene fluoride)
average Mw ~534,000 by GPC, powder
Sinonimo/i:
PVDF
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
15 mmHg ( 32 °C)
Forma fisica
powder
PM
average Mw ~534,000 by GPC
Indice di rifrazione
n20/D 1.42
Temp. transizione
Tg −38 °C
Tm 171 °C
Densità
1.74 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)=C
InChI
1S/C2H2F2/c1-2(3)4/h1H2
BQCIDUSAKPWEOX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3