Documenti fondamentali
GF26127255
Vanadium nitride
powder, max. particle size 150 micron, weight 20 g, purity 99%
Sinonimo/i:
V 536010
Scegli un formato
1 EA
CHF 532.00
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 532.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
CHF 532.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 261-272-55
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)