325902
Scandium(III) nitrate hydrate
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Scandium trinitrate hydrate, Scandium(3+) trinitrate hydrate, Trinitric acid scandium salt hydrate
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder and chunks
Composizione
Degree of hydration, ~4
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.CO[N+]([O-])=O.[H]O[H].[Sc]
InChI
1S/3CH3NO3.H2O.Sc/c3*1-5-2(3)4;;/h3*1H3;1H2;
QXEUKQIDJOLTAC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- For the fabrication of dense and crack-free scandium-stabilized zirconia (ScSZ) thin films by electrostatic spray deposition technique.
- To prepare scandium-incorporated indium oxide semiconductor which acts as an electron transport layer in a light-emitting field-effect transistor (LEFET).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)