52927
(S)-3-(Boc-amino)pyrrolidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
tert-Butyl (S)-3-pyrrolidinylcarbamate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (TLC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -21.5±2.0°, c = 1 in ethanol
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H]1CCNC1
InChI
1S/C9H18N2O2/c1-9(2,3)13-8(12)11-7-4-5-10-6-7/h7,10H,4-6H2,1-3H3,(H,11,12)/t7-/m0/s1
DQQJBEAXSOOCPG-ZETCQYMHSA-N
Applicazioni
- 2,4,6-trisubstitued pyrido[3,4-d]pyrimidine derivatives as potent inhibitors against EGFR tyrosine kinase.[1]
- Aminopyrrolidine scaffolds for asymmetric Morita−Baylis-Hillman reaction.[2]
- N-benzyl-3-sulfonamidopyrrolidines as potent bacterial cell division inhibitors.[3]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.