Documenti fondamentali
526061
Sigma-Aldrich
Diethyl 4-chlorobenzylphosphonate
97%
Sinonimo/i:
p-(Chlorobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 202843
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CH2P(O)(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.67
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Indice di rifrazione
n20/D 1.509 (lit.)
P. eboll.
162 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOP(=O)(Cc1ccc(Cl)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16ClO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
BVQPVBZRJSFOEZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of chromenone and chromene derivatives as anti-picornavirus capsid-binders
  • Preparation of wide band gap monomers and silafluorene copolymers with blue electroluminescence, as emitter layer in organic LEDs
  • Asymmetric synthesis of gamma-nitrophosphonates via Michael addition with nitroalkenes
  • Wittig-Horner reactions
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.