Documenti fondamentali
669962
Sigma-Aldrich
Tributylmethylammonium dibutyl phosphate
≥97.0% (T)
Sinonimo/i:
Methyltributylammonium dibutyl phosphate
Scegli un formato
5 G
CHF 145.00
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 145.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H48NO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
409.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 145.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (T)
Stato
solid
Impurezze
≤0.3% water
Gruppo funzionale
amine
phosphate
Stringa SMILE
CCCCOP([O-])(=O)OCCCC.CCCC[N+](C)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C13H30N.C8H19O4P/c1-5-8-11-14(4,12-9-6-2)13-10-7-3;1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2/h5-13H2,1-4H3;3-8H2,1-2H3,(H,9,10)/q+1;/p-1
JDRIIKLOBAZQQE-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)