Documenti fondamentali
524387
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-1-thio-β-D-glucopyranoside tetraacetate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H24O9S
Numero CAS:
Peso molecolare:
440.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D −14°, c = 2 in chloroform
Punto di fusione
116-119 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Sc2ccccc2)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C20H24O9S/c1-11(21)25-10-16-17(26-12(2)22)18(27-13(3)23)19(28-14(4)24)20(29-16)30-15-8-6-5-7-9-15/h5-9,16-20H,10H2,1-4H3/t16-,17-,18+,19-,20+/m1/s1
JCKOUAWEMPKIAT-OBKDMQGPSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)