703559
Lanthanum(III) chloride bis(lithium chloride) complex solution
0.6 M in THF
Sinonimo/i:
Lanthanum trichloride lithium chloride complex
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Concentrazione
0.6 M in THF
16 % (w/w)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]Cl.[Li]Cl.Cl[La](Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.La.2Li/h5*1H;;;/q;;;;;+3;2*+1/p-5
YSKOYVQYUJUXCN-UHFFFAOYSA-I
Categorie correlate
Applicazioni
- Mediates Grignard additions
- Reagent for metal exchange reactions
- Promoter for the addition of organometallic compounds to sterically hindered, enolizable or α,β-unsaturated ketones or imines
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
I clienti hanno visto anche
Articoli
Grignard reagent's 1,2-addition to ketones is powerful but selective issues often arise from competitive alpha-deprotonation.
Transformative reagents enable selective conversions within molecules containing sensitive functionalities under mild reactions.