520780
Platinum black
≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum element
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
25-34 m2/g
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.