451711
Calcium oxide
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Lime, Quicklime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: calcium
P. eboll.
2850 °C (lit.)
Densità
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ca]
InChI
1S/Ca.O
ODINCKMPIJJUCX-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.