520799
Platinum black
low bulk density, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Platinum gray, Pt, Pt Black
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Area superficiale
27-36 m2/g
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?