Documenti fondamentali
520616
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
crystalline, 99.5%
Sinonimo/i:
Platinum dioxide hydrate
Scegli un formato
1 G
CHF 151.00
5 G
CHF 685.00
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 151.00
5 G
CHF 685.00
About This Item
Formula condensata:
PtO2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.08 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 151.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.5%
Stato
crystalline
Composizione
Pt, ≥80%
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Punto di fusione
450 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)