Documenti fondamentali
229040
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide monohydrate
99.9% trace metals basis
Scegli un formato
1 G
CHF 314.00
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 314.00
About This Item
Formula condensata:
PtO2·H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 314.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Pt, 78-80%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Stringa SMILE
O.O=[Pt]=O
InChI
1S/H2O.2O.Pt/h1H2;;;
SPGAMGILENUIOF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)