456845
Zinc chloride
AnhydroBeads™, amorphous, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dichlorozinc
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 428 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
amorphous
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
293 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Note legali
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)