Documenti fondamentali
516902
Sigma-Aldrich
4′,4′′′′-(1,4-Phenylene)bis(2,2′:6′,2′′-terpyridine)
96%
Scegli un formato
500 MG
CHF 132.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
CHF 132.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C36H24N6
Numero CAS:
Peso molecolare:
540.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
340 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2cc(cc(n2)-c3ccccn3)-c4ccc(cc4)-c5cc(nc(c5)-c6ccccn6)-c7ccccn7
InChI
1S/C36H24N6/c1-5-17-37-29(9-1)33-21-27(22-34(41-33)30-10-2-6-18-38-30)25-13-15-26(16-14-25)28-23-35(31-11-3-7-19-39-31)42-36(24-28)32-12-4-8-20-40-32/h1-24H
NXMHYAQTBVTLRK-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)