234672
2,2′:6′,2′′-Terpyridine
98%
Sinonimo/i:
α,α′,α″-Tripyridyl, 2,6-Di(2-pyridyl)pyridine
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(nc1)-c2cccc(n2)-c3ccccn3
InChI
1S/C15H11N3/c1-3-10-16-12(6-1)14-8-5-9-15(18-14)13-7-2-4-11-17-13/h1-11H
DRGAZIDRYFYHIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?