496375
4′-(4-Methylphenyl)-2,2′:6′,2′′-terpyridine
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
167-170 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc(cc1)-c2cc(nc(c2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C22H17N3/c1-16-8-10-17(11-9-16)18-14-21(19-6-2-4-12-23-19)25-22(15-18)20-7-3-5-13-24-20/h2-15H,1H3
IDJYBUVHZHLIIT-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?