Documenti fondamentali
667811
Sigma-Aldrich
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane
Scegli un formato
100 MG
CHF 103.00
500 MG
CHF 391.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
CHF 103.00
500 MG
CHF 391.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H36P2
Numero CAS:
Peso molecolare:
506.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
solid
Punto di fusione
143-147 °C
Gruppo funzionale
phenyl
phosphine
Stringa SMILE
C1C[C@@H](P(CCP2[C@H](CC[C@@H]2c3ccccc3)c4ccccc4)[C@H]1c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C34H36P2/c1-5-13-27(14-6-1)31-21-22-32(28-15-7-2-8-16-28)35(31)25-26-36-33(29-17-9-3-10-18-29)23-24-34(36)30-19-11-4-12-20-30/h1-20,31-34H,21-26H2/t31-,32-,33-,34-/m1/s1
VHHAZLMVLLIMHT-YFRBGRBWSA-N
Applicazioni
(−)-1,2-Bis((2R,5R)-2,5-diphenylphospholano)ethane can be used:
  • As a chiral ligand in the 1,3-dipolar cycloaddition reaction of azomethyne yielded [70]fullerene enantiomers; catalyzed by silver.[1]
  • As a component of the catalytic system along with silver, which is used for the synthesis of fullerene hybrids.[2]
Note legali
Sold in collaboration with Namena Corp. for research purposes only.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stereodivergent-at-Metal Synthesis of [60] Fullerene Hybrids
Marco-Martinez J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 56(8), 2136-2139 (2017)
Hierarchical Selectivity in Fullerenes: Site-, Regio-, Diastereo-, and Enantiocontrol of the 1, 3-Dipolar Cycloaddition to C70
Maroto EE, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(27), 6060-6064 (2011)